2,6-Dichlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,6-Dichlorphenyl)metaborsäure, 2,6-Dichlorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2,6-dichlorphenyl)boran
OR5330-25G
OR5330-5G
OR5330-1G
OR5330-10G
APOSOR5330-25GEA
46.8
EUR
APOSOR5330-25G
APOSOR5330-5G
APOSOR5330-1G
APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorphenylboronsäure 98%
2,6-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol Schmelzpunkt: 151…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064869 CAS-Nummer: 73852-17-2 |