2,6-Lutidin 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine

OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 149 EUR
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidin 98+%
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 143…145 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR