3-Methylbutanon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone

OR5350-250ML
APOSOR5350-250MLEA 87 EUR
APOSOR5350-250ML
3-Methylbutanon 98%
3-Methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0.805 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008919
CAS-Nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06164

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR