4-Methoxybenzophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5356-100G OR5356-25G OR5356-500G
APOSOR5356-100GEA 27.7 EUR
APOSOR5356-100G APOSOR5356-25G APOSOR5356-500G
4-Methoxybenzophenon 98%
4-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Siedepunkt: 354…356 °C
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR