1,1-Cyclobutandicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
OR5361-100G
APOSOR5361-100GEA 71.2 EUR
APOSOR5361-100G
1,1-Cyclobutandicarbonsäure 98%
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Molecular Weight: 144,13 g/mol
Schmelzpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2