5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5377-1G
APOSOR5377-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5377-1G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆Cl₂O₂S₂
Schmelzpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00173797
CAS-Nummer: 166964-33-6
UN: 3261
ADR: 8,III