1,4-Naphthochinon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 65.4 EUR
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naphthochinon 97%
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Molecular Weight: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 119…122 °C
Flammpunkt: 141
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06482

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR