1,4-Naphthochinon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
OR5393-2.5KG
OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA
65.4
EUR
APOSOR5393-2.5KG
APOSOR5393-5KG
1,4-Naphthochinon 97%
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Molecular Weight: 158.16 g/mol Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 119…122 °C Flammpunkt: 141 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,06482 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...