5-Indanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Hydroxyindan, 5-Hydroxyhydrindene, 5-Indanol

OR5401-25G
APOSOR5401-25GEA 130 EUR
APOSOR5401-25G
5-Indanol 98%
5-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 255 °C
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003802
CAS-Nummer: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR