1-Boc-4-hydroxypiperidin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5404-100G OR5404-25G
APOSOR5404-100GEA 0 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G
1-Boc-4-hydroxypiperidin 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidin
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075174
CAS-Nummer: 109384-19-2