2-Amino-5-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54119-1G
APOSOR54119-1GEA
85.7
EUR
APOSOR54119-1G
2-Amino-5-methoxypyrimidine
2-Amino-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₇N₃O Molecular Weight: 125,131 g/mol Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00187864 CAS-Nummer: 13418-77-4 |