Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 81.2 EUR
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₉NO₃S
Schmelzpunkt: 232 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR