Methyl-5-hydroxy-4-methoxy-2-nitrobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-hydroxy-4-methoxy-2-nitrobenzoate
OR54343-1G
APOSOR54343-1GEA
121
EUR
APOSOR54343-1G
Methyl-5-hydroxy-4-methoxy-2-nitrobenzoate 95+%
Methyl-5-hydroxy-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₆ Molecular Weight: 227,18 g/mol Schmelzpunkt: 146…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168870 CAS-Nummer: 215659-03-3 |