(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR54348-1G
APOSOR54348-1GEA
434
EUR
APOSOR54348-1G
(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₇BrOS Schmelzpunkt: 74…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032276 CAS-Nummer: 93103-83-4 |