3-Nitrobenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-Nitrobenzoylchlorid, m-Nitrobenzoesäurechlorid
OR5437-25G
APOSOR5437-25GEA 65.4 EUR
APOSOR5437-25G
3-Nitrobenzoylchlorid 98%
3-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185,57 g/mol
Siedepunkt: 275…278 °C
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007247
CAS-Nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III