2-Methylen-1,3-propandiol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylenepropane-1,3-diol

OR54371-25G
APOSOR54371-25GEA 111 EUR
APOSOR54371-25G
2-Methylen-1,3-propandiol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/2mmHg
Dichte: 1.081 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075162
CAS-Nummer: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR