4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(bromomethyl)toluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR54376-1G
OR54376-250MG
OR54376-5G
APOSOR54376-1GEA
202
EUR
APOSOR54376-1G
APOSOR54376-250MG
APOSOR54376-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
4-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263.957 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025011 CAS-Nummer: 156001-49-9 |