Methyl-o-toluat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester
OR5438-100G
OR5438-25G
OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA
36.4
EUR
APOSOR5438-100G
APOSOR5438-25G
APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluat 98%
Methyl-o-toluat
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150.18 Siedepunkt: 207…208 °C Schmelzpunkt: -50 Dichte: 1.072 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008428 CAS-Nummer: 89-71-4 EINECS: 201-932-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...