4-tert-Butylbenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5439-100G
APOSOR5439-100GEA
62.5
EUR
APOSOR5439-100G
4-tert-Butylbenzhydrazid 98%
4-tert-Butylbenzhydrazid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014763 CAS-Nummer: 43100-38-5 |