Pargyline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54425-1G
APOSOR54425-1GEA
61.3
EUR
APOSOR54425-1G
Pargyline hydrochloride
Pargyline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄ClN Schmelzpunkt: 160…163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00012492 CAS-Nummer: 306-07-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |