6-Bromchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54428-5G
APOSOR54428-5GEA
111
EUR
APOSOR54428-5G
6-Bromchinazolin
6-Bromoquinazoline
Formel:
C₈H₅BrN₂ Molecular Weight: 209.0400 g/mol Schmelzpunkt: 304.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236695 CAS-Nummer: 89892-21-7 |