4-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 0 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronsäure
4-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₂S
Schmelzpunkt: 210…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093410
CAS-Nummer: 98546-51-1