2-Amino-6-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromoquinolin-2-amine
OR54430-1G
APOSOR54430-1GEA 270 EUR
APOSOR54430-1G
2-Amino-6-bromchinolin
2-Amino-6-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,0700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738670
CAS-Nummer: 791626-58-9