2-Methyl-N-phenylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR54435-1G
APOSOR54435-1GEA
63.8
EUR
APOSOR54435-1G
2-Methyl-N-phenylaniline 98%
2-Methyl-N-phenylaniline
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,249 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01318642 CAS-Nummer: 1205-39-6 |