3-Thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Thienylboronsäure, Thiophen-3-boronsäure
OR5445-5G
APOSOR5445-5GEA
29
EUR
APOSOR5445-5G
3-Thiophenboronsäure
3-Thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₅BO₂S Molecular Weight: 127,96 g/mol Schmelzpunkt: 164…169 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151851 CAS-Nummer: 6165-69-1 |