Octadecanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formel: C₁₈H₃₆O
Siedepunkt: 215 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD03790007
CAS-Nummer: 638-66-4