6-Chloruracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-2,4-dihydroxypyrimidin, 4-Chlor-2,6-dihydroxypyrimidin, 4-Chloruracil, 6-Chlor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
OR5447-25G
APOSOR5447-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5447-25G
6-Chloruracil 98%
6-Chloruracil
Formel: C₄H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 146.53 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014595
CAS-Nummer: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0