6-Brom-m-anisaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
OR5449-1G
APOSOR5449-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5449-1G
6-Brom-m-anisaldehyd 97%
6-Brom-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 71…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463817 CAS-Nummer: 7507-86-0 |