5-Iodcytosin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54491-5G
APOSOR54491-5GEA 68.3 EUR
APOSOR54491-5G
5-Iodcytosin
5-Iodcytosin
Formel: C₄H₄IN₃O
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00023162
CAS-Nummer: 1122-44-7