4-Nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-Nitroanilin, pNA
OR5450-25G
APOSOR5450-25GEA
21.9
EUR
APOSOR5450-25G
4-Nitroanilin 98%
4-Nitroanilin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138,13 g/mol Siedepunkt: 332 °C Schmelzpunkt: 147…149 °C Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007858 CAS-Nummer: 100-01-6 EINECS: 20-281-0 UN: 1661 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...