2,4'-Dichlorbenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4'-DBP
OR54515-500G
APOSOR54515-500GEA
213
EUR
APOSOR54515-500G
2,4'-Dichlorbenzophenon 98%
2,4'-Dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O Molecular Weight: 251,11 g/mol Schmelzpunkt: 63…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038744 CAS-Nummer: 85-29-0 |