5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 87.6 EUR
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038299
CAS-Nummer: 31405-60-4