tert-Butyl 3-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR54550-1G
APOSOR54550-1GEA
502
EUR
APOSOR54550-1G
tert-Butyl 3-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 3-(4-aminophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05861561 CAS-Nummer: 875798-79-1 |