2,3-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR54556-1G
APOSOR54556-1GEA
441
EUR
APOSOR54556-1G
2,3-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid
2,3-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₈O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016499 CAS-Nummer: 3934-81-4 |