Phthalimid Kaliumsalz 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Kaliumphthalsäureimid, 1,2-Benzoldicarbonsäureimid Kaliumsalz, Phthalsäureimid Kaliumsalz, N-Kaliumphthalimid, Kaliumphthalsäureimid, Kaliumphthalimid
OR54559-500G
OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA
58
EUR
APOSOR54559-500G
APOSOR54559-100G
Phthalimid Kaliumsalz 97%
Phthalimid Kaliumsalz
Formel:
C₈H₄KNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005887 CAS-Nummer: 1074-82-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...