N-Fmoc-glycin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
OR54569-500G
APOSOR54569-500GEA
169
EUR
APOSOR54569-500G
N-Fmoc-glycin 98%
N-Fmoc-glycin
Formel:
C₁₇H₁₅NO₄ Molecular Weight: 297.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037140 CAS-Nummer: 29022-11-5 |