Fmoc-O-tert-butyl-D-serine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine, Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
OR54574-25G
APOSOR54574-25GEA
81.2
EUR
APOSOR54574-25G
Fmoc-O-tert-butyl-D-serine 97%
Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Formel:
C₂₂H₂₅NO₅ Molecular Weight: 383,4 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077071 CAS-Nummer: 128107-47-1 |