Ethyl (6-aminopyridin-2-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR54597-1G
APOSOR54597-1GEA
364
EUR
APOSOR54597-1G
Ethyl (6-aminopyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-aminopyridin-2-yl)acetate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09757476 CAS-Nummer: 71469-82-4 |