Ethyltoluol-4-sulfonat

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-Methylbenzolsulfonsäureethylester, Toluol-4-sulfonsäureethylester, Ethyl p-toluolsulfonat, p-Toluolsulfonsäureethylester

OR5461-500G
APOSOR5461-500GEA 56.7 EUR
APOSOR5461-500G
Ethyltoluol-4-sulfonat
Ethyltoluol-4-sulfonat
Formel: C₉H₁₂O₃S
Molecular Weight: 200,26 g/mol
Siedepunkt: 158…162 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 29…33 °C
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009100
CAS-Nummer: 80-40-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR