Fmoc-(S)-nipecotic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-Nip-OH, (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
OR54626-5G
APOSOR54626-5GEA
159
EUR
APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Molecular Weight: 351.41 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04112682 CAS-Nummer: 193693-68-4 |