5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 49.5 EUR
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz 98+%
5-Sulfoisophthalsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₆O₇S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007495
CAS-Nummer: 6362-79-4