4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54639-1G
APOSOR54639-1GEA 0 EUR
APOSOR54639-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772818
CAS-Nummer: 852180-60-0