7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54640-1G
APOSOR54640-1GEA
244
EUR
APOSOR54640-1G
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229,074 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025911 CAS-Nummer: 910037-14-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |