3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54650-1G
OR54650-250MG
APOSOR54650-1GEA
97.3
EUR
APOSOR54650-1G
APOSOR54650-250MG
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
3-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formel:
C₁₀H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06802678 CAS-Nummer: 893738-74-4 |