3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54658-1G
APOSOR54658-1GEA 282 EUR
APOSOR54658-1G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClNO
Molecular Weight: 232,462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09705900
CAS-Nummer: 938117-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III