2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54662-250MG
APOSOR54662-250MGEA
256
EUR
APOSOR54662-250MG
2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-4-cyclopropylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162.185 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD31726536 CAS-Nummer: 2387695-91-0 |