Tripropylsilan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tri-n-propylsilane
OR54684-25G
APOSOR54684-25GEA 174 EUR
APOSOR54684-25G
Tripropylsilan 99%
Tripropylsilan
Formel: C₉H₂₂Si
Molecular Weight: 158,36 g/mol
Siedepunkt: 173 °C
Dichte: 0,758 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009358
CAS-Nummer: 998-29-8
UN: 1993
ADR: 3,III