2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54687-100MG
OR54687-1G
OR54687-250MG
APOSOR54687-100MGEA
0
EUR
APOSOR54687-100MG
APOSOR54687-1G
APOSOR54687-250MG
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrCl₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18390309 CAS-Nummer: 1261646-81-4 UN: 3261 ADR: 8,III |