2-Aminopyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Aminopyrazin, Pyrazin-2-amin
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 48 EUR
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006137
CAS-Nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7