Ethyl-2-chloracetoacetat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 0 EUR
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Ethyl-2-chloracetoacetat
Ethyl-2-chloracetoacetat
Formel: C₆H₉ClO₃
Siedepunkt: 107 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: < –80 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009141
CAS-Nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR